Amezinium methyl sulphate ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
A2425-1G
A2425-5G
TCIAA2425-1GEA
53
EUR
TCIAA2425-1G
TCIAA2425-5G
Amezinium methyl sulphate ≥98.0% (por HPLC)
Amezinium methyl sulphate
Fórmula:
C₁₂H₁₅N₃O₅S Ponto de Fusão: 176°C |
Número MDL :
MFCD00865972 Número CAS: 30578-37-1 EINECS: 250-248-0 Merck Index: 14,00394 |
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 13.10 to 13.60 % |