Print…
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 6-(Trifluoromethoxy)benzo[d]thiazol-2-amine, Riluzole
A2423-5G A2423-25G
TCIAA2423-5GEA 43 EUR
TCIAA2423-5G TCIAA2423-25G
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole
Fórmula: C₈H₅F₃N₂OS
Número MDL : MFCD00210213
Número CAS: 1744-22-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,08223
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C