Print…
Adefovir dipivoxil ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Adefovir Dipivoxil, 9-(2[bis(Pivaloyloxymethoxy)phosphorylmethoxy]ethyl)adenine, 9-[2-[Bis(pivaloyloxymethoxy)phosphorylmethoxy]ethyl]adenine, ((((2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethoxy)methyl)phosphoryl)bis(oxy))bis(methylene) bis(2,2-dimethylpropanoate)
A2414-1G A2414-100MG
TCIAA2414-1GEA 160 EUR
TCIAA2414-1G TCIAA2414-100MG
Adefovir dipivoxil ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Adefovir dipivoxil
Fórmula: C₂₀H₃₂N₅O₈P
Peso Molecular: 501.48 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00869897
Número CAS: 142340-99-6
Merck Index: 14,00151
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C