Print…
3-Amino-5-methylpyridine 97,0 GC, T
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 5-Amino-3-picoline
A2396-1G A2396-5G
TCIAA2396-1GEA 64 EUR
TCIAA2396-1G TCIAA2396-5G
3-Amino-5-methylpyridine 97,0 GC, T
3-Amino-5-methylpyridine
Fórmula: C6H8N2
Peso Molecular: 108.1411 g/mol
Ponto de ebulição: 155°C
Número MDL : MFCD04112508
Número CAS: 3430-19-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C