Print…
Atropic acid ≥93.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2390-25G A2390-5G
TCIAA2390-25GEA 139 EUR
TCIAA2390-25G TCIAA2390-5G
Atropic acid ≥93.0% (por GC)
Atropic acid
Fórmula: C₉H₈O₂
Ponto de ebulição: 267°C
Número MDL : MFCD00046531
Número CAS: 492-38-6
EINECS: 207-753-6
Merck Index: 14,00874
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C