Print…
O-Acetyl-N-methylhydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (por nitrogênio total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
A2365-1G A2365-5G
TCIAA2365-1GEA 94 EUR
TCIAA2365-1G TCIAA2365-5G
O-Acetyl-N-methylhydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (por nitrogênio total e análise de titulação)
O-Acetyl-N-methylhydroxylamine hydrochloride
Fórmula: C₃H₇NO₂
Ponto de Fusão: 111°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 19689-95-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %