Print…
Ambroxol hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: trans-4-[(2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino]cyclohexanol Hydrochloride, Ambroxol HCl, trans-4-((2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino)cyclohexanol hydrochloride
A2360-25G A2360-5G
TCIAA2360-25GEA 281 EUR
TCIAA2360-25G TCIAA2360-5G
Ambroxol hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Ambroxol hydrochloride
Fórmula: C₁₃H₁₈Br₂N₂O.HCl
Peso Molecular: 414.57 g/mol
Ponto de Fusão: 235°C
Número MDL : MFCD00078932
Número CAS: 23828-92-4
EINECS: 245-899-2
Merck Index: 14,00386
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %