Print…
2-Amino-3-pyridinemethanol ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (2-Amino-pyridin-3-yl)-methanol, 3-(Hydroxymethyl)-2-pyridinamine, 2-Amino-3-pyridinemethanol, 2-Amino-3-hydroxymethylpyridine, 2-Amino-3-pyridylmethanol, 2-Amino-3-(hydroxymethyl)pyridine, 2-Aminopyridine-3-methanol
A2358-1G A2358-5G
TCIAA2358-1GEA 66 EUR
TCIAA2358-1G TCIAA2358-5G
2-Amino-3-pyridinemethanol ≥96.0% (por GC)
2-Amino-3-pyridinemethanol
Fórmula: C₆H₈N₂O
Peso Molecular: 124.14 g/mol
Número MDL : MFCD05663510
Número CAS: 23612-57-9
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 65.0 to 70.0 deg-C