Print…
4-Amino-2-methylbenzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Amino-o-toluic acid, 4-Amino-2-methylbenzoic Acid
A2349-25G A2349-5G
TCIAA2349-25GEA 89 EUR
TCIAA2349-25G TCIAA2349-5G
4-Amino-2-methylbenzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Amino-2-methylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₉NO₂
Número MDL : MFCD06656133
Número CAS: 2486-75-1
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %