Print…
N-(4-Aminobenzoyl)-β-alanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
A2347-25G A2347-5G
TCIAA2347-25GEA 28 EUR
TCIAA2347-25G TCIAA2347-5G
N-(4-Aminobenzoyl)-β-alanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-(4-Aminobenzoyl)-beta-alanine
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O₃
Número MDL : MFCD00009805
Número CAS: 7377-08-4
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C