Print…
9-Anthraceneboronic acid ≥98.0% (por HPLC) (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 9-anthraceneboronic acid, Anthracene-9-boronic acid, anthracen-9-ylboronic acid
A2328-1G A2328-5G
TCIAA2328-1GEA 26 EUR
TCIAA2328-1G TCIAA2328-5G
9-Anthraceneboronic acid ≥98.0% (por HPLC) (contains varying amounts of Anhydride)
9-Anthraceneboronic acid
Fórmula: C₁₄H₁₁BO₂
Peso Molecular: 222.05 g/mol
Ponto de Fusão: 217°C
Número MDL : MFCD03425925
Número CAS: 100622-34-2
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%