Print…
Amantadine 98,0 GC, T
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Adamantylamine, 1-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Adamantan-1-amine, 1-Adamantanamine, 1-Aminoadamantane
A2318-5G A2318-25G
TCIAA2318-5GEA 48 EUR
TCIAA2318-5G TCIAA2318-25G
Amantadine 98,0 GC, T
Amantadine
Fórmula: C₁₀H₁₇N
Peso Molecular: 151.25 g/mol
Ponto de ebulição: 214
Ponto de Fusão: 82
Número MDL : MFCD00074732
Número CAS: 768-94-5
EINECS: 212-201-2
UN: 3259
ADR: 8 II
Merck Index: 14,00374
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22ba7488f9b0bda3b9fc934db0d230350d0b7ac0&vid=22ba7488f9b0bda3b9fc934db0d230350d0b7ac0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %