Print…
N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2308-1G A2308-5G
TCIAA2308-1GEA 46 EUR
TCIAA2308-1G TCIAA2308-5G
N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine
Fórmula: C₁₆H₁₅N₅
Número MDL : MFCD09028125
Número CAS: 152460-10-1
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C