Print…
(1R,2R)-(-)-1-Amino-2-indanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2306-1G A2306-5G
TCIAA2306-1GEA 58 EUR
TCIAA2306-1G TCIAA2306-5G
(1R,2R)-(-)-1-Amino-2-indanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(1R,2R)-(-)-1-Amino-2-indanol
Fórmula: C₉H₁₁NO
Número MDL : MFCD08275447
Número CAS: 163061-73-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %