Print…
4-Aminocyclohexaneethanol (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2288-1G A2288-5G
TCIAA2288-1GEA 83 EUR
TCIAA2288-1G TCIAA2288-5G
4-Aminocyclohexaneethanol (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-Aminocyclohexaneethanol (cis- and trans- mixture)
Fórmula: C₈H₁₇NO
Ponto de Fusão: 85°C
Número MDL : MFCD15072144
Número CAS: 857831-26-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 % (total of isomers)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %