Print…
3-Amino-2-pyridone ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-2-hydroxypyridine, 3-Amino-2-pyridinol, 3-Amino-2-pyridinone
A2285-1G A2285-5G
TCIAA2285-1GEA 68 EUR
TCIAA2285-1G TCIAA2285-5G
3-Amino-2-pyridone ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
3-Amino-2-pyridone
Fórmula: C₅H₆N₂O
Número MDL : MFCD03411556
Número CAS: 33630-99-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00acc410b715891a93138653edf8e0ca44c0ff01&vid=2f8beffe7b79f1eb2ac9ae3a8f9162084cb157f3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystalline
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %