Print…
4-(2-Aminoethyl)cyclohexanol mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-(2-Aminoethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture)
A2266-5G A2266-1G
TCIAA2266-5GEA 432 EUR
TCIAA2266-5G TCIAA2266-1G
4-(2-Aminoethyl)cyclohexanol mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(2-Aminoethyl)cyclohexanol
Fórmula: C₈H₁₇NO
Peso Molecular: 143.23 g/mol
Ponto de ebulição: 256°C
Número MDL : MFCD11520548
Número CAS: 148356-06-3
UN: 2735
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %