Print…
3-Anilino-1-propanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2248-5G A2248-25G
TCIAA2248-5GEA 100 EUR
TCIAA2248-5G TCIAA2248-25G
3-Anilino-1-propanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Anilino-1-propanol
Fórmula: C₉H₁₃NO
Ponto de ebulição: 140°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD15206074
Número CAS: 31121-11-6
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %