Print…
Amoníaco ∼4% ∼2.0 mol/L em isopropanol (IPA)
Fornecedor: TCI
Perigo
A2237-500ML A2237-100ML
TCIAA2237-500MLEA 77 EUR
TCIAA2237-500ML TCIAA2237-100ML
Amoníaco ∼4% ∼2.0 mol/L em isopropanol (IPA)
Amoníaco
Fórmula: NH₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011418
Número CAS: 7664-41-7
EINECS: 231-635-3
UN: 1219
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00492
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b491975e869699a3c81973c7bfe46ca25190b9c1&vid=20432960c963c0f3a85c568a7837bba053092f15&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 4.0 to 4.5 w/w%