Print…
5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Amino-4,4'-dichlorodiphenyl ether, 5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline
A2225-25G A2225-5G
TCIAA2225-25GEA 195 EUR
TCIAA2225-25G TCIAA2225-5G
5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline
Fórmula: C₁₂H₉Cl₂NO
Peso Molecular: 254.1100 g/mol
Ponto de ebulição: 234°C
Número MDL : MFCD00027391
Número CAS: 121-27-7
EINECS: 204-460-5
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C