Triacetina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
Glyceryl triacetate, Propane-1,2,3-triyl triacetate, Glycerol triacetate
A17132.36
A17132.0E
A17132.36EA
32.5
EUR
A17132.36
A17132.0E
Triacetina ≥99%
Triacetina
Purity: 99%
CAS No.: 102-76-1
Molecular Formula: C9H14O6
Formula Weight: 218.21
Flash Point: 149°(300°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.155
Odour: Petroleum-like
Melting Point: 2-4°
Boiling Point: 257-259°
MDL No.: MFCD00008716
Fórmula:
C₉H₁₄O₆ Ponto de ebulição: 257…259 °C Ponto de Fusão: 2…4 °C Densidade: 1,155 Ponto de Inflamação: 149 °C (300 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008716 Número CAS: 102-76-1 EINECS: 203-051-9 Merck Index: 13,09664 |