Print…
Ammonium thioglycolate ∼60% em água
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Ammonium thioglycolate solution, Thioglycolic Acid Ammonium Salt, Ammonium Mercaptoacetate
A2217-25G A2217-500G
TCIAA2217-25GEA 16 EUR
TCIAA2217-25G TCIAA2217-500G
Ammonium thioglycolate ∼60% em água
Ammonium thioglycolate
Fórmula: C₂H₇NO₂S
Peso Molecular: 109.14 g/mol
Número MDL : MFCD00137451
Número CAS: 5421-46-5
EINECS: 226-540-9
UN: 2922
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Iodometric titration) 57.0 to 63.0 w/w%