Print…
3-Amino-4-hydroxyphenyl methyl sulphone ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-4-(methylsulfonyl)phenol 2-Hydroxy-5-(methylsulfonyl)aniline, 3-Amino-4-hydroxyphenyl Methyl sulphone, 2-Hydroxy-5-(methylsulphonyl)aniline, 2-Amino-4-(methylsulphonyl)phenol
A2198-25G A2198-5G
TCIAA2198-25GEA 119 EUR
TCIAA2198-25G TCIAA2198-5G
3-Amino-4-hydroxyphenyl methyl sulphone ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Amino-4-hydroxyphenyl methyl sulphone
Fórmula: C₇H₉NO₃S
Número MDL : MFCD00719450
Número CAS: 98-30-6
EINECS: 202-654-4
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C