Print…
3-Amino-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid monohydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2197-25G A2197-5G
TCIAA2197-25GEA 171 EUR
TCIAA2197-25G TCIAA2197-5G
3-Amino-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid monohydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Amino-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid monohydrate
Fórmula: C₆H₆N₂O₆S
Número MDL : MFCD00035758
Número CAS: 96-67-3
EINECS: 202-523-1
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 6.5 to 8.5 %