Print…
Triacetina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Glyceryl triacetate, Propane-1,2,3-triyl triacetate, Glycerol triacetate
139220010 139220025 139225000 139220100 139220000
ACRO139220010EA 62.2 EUR
ACRO139220010 ACRO139220025 ACRO139225000 ACRO139220100 ACRO139220000
Triacetina 99%
Triacetina
Fórmula: C₉H₁₄O₆
Ponto de ebulição: 258 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 3 °C
Densidade: 1,155 g/cm³
Ponto de Inflamação: 138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008716
Número CAS: 102-76-1
EINECS: 203-051-9
Merck Index: 13,09664
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
Density (25°C) 1.154 to 1.158 g/ml
GC ≥98.5 %