Print…
Artesunate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Oxo-4-(((3R,5aS,6R,8aS,9R,10R,12R,12aR)-3,6,9-trimethyldecahydro-3H-3,12-epoxy[1,2]dioxepino[4,3-i]isochromen-10-yl)oxy)butanoic acid
A2191-25G A2191-5G
TCIAA2191-25GEA 155 EUR
TCIAA2191-25G TCIAA2191-5G
Artesunate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Artesunate
Fórmula: C₁₉H₂₈O₈
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00866204
Número CAS: 88495-63-0
Merck Index: 14,00818
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 137.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +4.5 to +6.5 deg (C=1, CH2Cl2)