Print…
N-(2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-yl)formamide ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Perigo
A2146-25G A2146-5G
TCIAA2146-25GEA 121 EUR
TCIAA2146-25G TCIAA2146-5G
N-(2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-yl)formamide ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
N-(2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-yl)formamide
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₄O
Número MDL : MFCD04112936
Número CAS: 171887-03-9
EINECS: 425-650-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %