Print…
3-Acetamidotetrahydro-2-thiophenone ≥98.0% (por GC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
A2144-25G A2144-5G
TCIAA2144-25GEA 176 EUR
TCIAA2144-25G TCIAA2144-5G
3-Acetamidotetrahydro-2-thiophenone ≥98.0% (por GC, nitrogênio total)
3-Acetamidotetrahydro-2-thiophenone
Fórmula: C₆H₉NO₂S
Número MDL : MFCD00005480
Número CAS: 1195-16-0
EINECS: 214-793-8
Merck Index: 14,02320
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C