Print…
(S)-3-(4-Aminophenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Amino-N-Boc-L-phenylalanine, Boc-p-amino-Phe-OH, Boc-Phe(4-NH2)-OH
A2131-1G A2131-5G
TCIAA2131-1GEA 34 EUR
TCIAA2131-1G TCIAA2131-5G
(S)-3-(4-Aminophenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação)
(S)-3-(4-Aminophenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Fórmula: C₁₄H₂₀N₂O₄
Número MDL : MFCD00038139
Número CAS: 55533-24-9
Encomendar
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +23.0 to +29.0 deg (C=1, MeOH)