Print…
Alendronic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
A2120-25G A2120-5G
TCIAA2120-25GEA 130 EUR
TCIAA2120-25G TCIAA2120-5G
Alendronic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Alendronic acid
Fórmula: C₄H₁₃NO₇P₂
Ponto de Fusão: 235°C
Número MDL : MFCD00868112
Número CAS: 66376-36-1
UN: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 14,00229
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %