Print…
Amoxicillin trihydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 6-[2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)-acetyl]amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid trihydrate, (2S,5R,6R)-6-((R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid trihydrate, Amoxicillin Ttrihydrate, (2S,5R,6S)-6-((S)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid trihydrate
A2099-25G A2099-5G
TCIAA2099-25GEA 89 EUR
TCIAA2099-25G TCIAA2099-5G
Amoxicillin trihydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Amoxicillin trihydrate
Fórmula: C₁₆H₁₉N₃O₅S
Número MDL : MFCD00072029
Número CAS: 61336-70-7
Merck Index: 14,00577
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +290 to +315 deg (C=0.1, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water 11.0 to 15.0 %