Print…
(S)-4-(4-Aminobenzyl)oxazolidin-2-one ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2095-1G A2095-5G
TCIAA2095-1GEA 21 EUR
TCIAA2095-1G TCIAA2095-5G
(S)-4-(4-Aminobenzyl)oxazolidin-2-one ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(S)-4-(4-Aminobenzyl)oxazolidin-2-one
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O₂
Número MDL : MFCD03411476
Número CAS: 152305-23-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -4.0 to -7.0 deg (C=1, MeOH)