Print…
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Allyl-3-methyl-3-imidazolium chloride
A2084-5G A2084-25G
TCIAA2084-5GEA 42 EUR
TCIAA2084-5G TCIAA2084-25G
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
Fórmula: C₇H₁₁ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07784450
Número CAS: 65039-10-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e95dc4f1c7ab05e5271d6ac310a5f3963fa5501&vid=2e95dc4f1c7ab05e5271d6ac310a5f3963fa5501&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %