Print…
(3-Acetylphenoxy)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(3-Acetylphenoxy)acetic acid
A2061-25G A2061-5G
TCIAA2061-25GEA 273 EUR
TCIAA2061-25G TCIAA2061-5G
(3-Acetylphenoxy)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(3-Acetylphenoxy)acetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Número MDL : MFCD02180947
Número CAS: 1878-80-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C