Print…
9-Acetyl-3,6-diiodocarbazole ≥96.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
A2051-1G A2051-5G
TCIAA2051-1GEA 98 EUR
TCIAA2051-1G TCIAA2051-5G
9-Acetyl-3,6-diiodocarbazole ≥96.0% (por base de nitrogênio total)
9-Acetyl-3,6-diiodocarbazole
Fórmula: C₁₄H₉I₂NO
Número MDL : MFCD10000947
Número CAS: 606129-89-9
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystalline
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Melting point 225.0 to 231.0 deg-C