Print…
4-(Pentafluorothio)aniline ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Aminophenylsulphur pentafluoride
A2043-5G A2043-1G
TCIAA2043-5GEA 298 EUR
TCIAA2043-5G TCIAA2043-1G
4-(Pentafluorothio)aniline ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Pentafluorothio)aniline
Fórmula: C₆H₆F₅NS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01076203
Número CAS: 2993-24-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdfacab42ae18e55e0c56db2031a1ab4c5da591a&vid=cdfacab42ae18e55e0c56db2031a1ab4c5da591a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 63.0 to 68.0 deg-C