Print…
L-Arginine methyl ester dihydrochloride ≥98.0% (por nitrogênio total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
A2017-25G A2017-5G
TCIAA2017-25GEA 72 EUR
TCIAA2017-25G TCIAA2017-5G
L-Arginine methyl ester dihydrochloride ≥98.0% (por nitrogênio total e análise de titulação)
L-Arginine methyl ester dihydrochloride
Fórmula: C₇H₁₆N₄O₂
Ponto de Fusão: 193°C
Número MDL : MFCD00038948
Número CAS: 26340-89-6
EINECS: 247-622-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +22.0 deg (C=2.5, MeOH)