Print…
Ala-OBzl TosOH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: L-Alanine Benzyl Ester p-Toluenesulphonate, L-Alanine benzyl ester p-toluenesulphonate salt, salt H-Ala-OBzl.Tos-OH, H-Ala-OBzl·p-tosylate, H-Ala-OBzl.TosOH, H-Ala-OBzl·Tos-OH
A2005-25G A2005-5G
TCIAA2005-25GEA 83 EUR
TCIAA2005-25G TCIAA2005-5G
Ala-OBzl TosOH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Ala-OBzl TosOH
Fórmula: C₁₇H₂₁NO₅S
Número MDL : MFCD00066143
Número CAS: 42854-62-6
EINECS: 255-969-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -4.0 to -7.0 deg (C=3, MeOH)