Print…
1-(Acryloyloxy)-3-(methacryloyloxy)-2-propanol ≥80.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A1988-25G A1988-500G
TCIAA1988-25GEA 16 EUR
TCIAA1988-25G TCIAA1988-500G
1-(Acryloyloxy)-3-(methacryloyloxy)-2-propanol ≥80.0% (por GC) estabilizado
1-(Acryloyloxy)-3-(methacryloyloxy)-2-propanol
Fórmula: C₁₀H₁₄O₅
Ponto de Inflamação: 158°C
Número MDL : MFCD00274303
Número CAS: 1709-71-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52f8683f511b209331d4dbc00dfeb4ccbf4b4f0c&vid=52f8683f511b209331d4dbc00dfeb4ccbf4b4f0c&prid=web&clid=SAPDAM