Print…
2-Amino-2'-nitrodiphenyl sulphide ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1985-25G A1985-5G
TCIAA1985-25GEA 161 EUR
TCIAA1985-25G TCIAA1985-5G
2-Amino-2'-nitrodiphenyl sulphide ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
2-Amino-2'-nitrodiphenyl sulphide
Fórmula: C₁₂H₁₀N₂O₂S
Número MDL : MFCD00121816
Número CAS: 19284-81-2
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C