Print…
2-Acetyl-1-ethylpyrrole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
A1977-25G A1977-5G
TCIAA1977-25GEA 65 EUR
TCIAA1977-25G TCIAA1977-5G
2-Acetyl-1-ethylpyrrole ≥98.0% (por GC)
2-Acetyl-1-ethylpyrrole
Fórmula: C₈H₁₁NO
Ponto de ebulição: 82°C
Número MDL : MFCD00191234
Número CAS: 39741-41-8
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %