Print…
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzofuran ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1966-1G A1966-5G
TCIAA1966-1GEA 163 EUR
TCIAA1966-1G TCIAA1966-5G
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzofuran ≥98.0% (por GC)
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzofuran
Fórmula: C₁₄H₁₂N₂O
Número MDL : MFCD10000946
Número CAS: 84102-58-9
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C