Print…
5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-2-benzimidazolinone
A1950-25G A1950-5G
TCIAA1950-25GEA 95 EUR
TCIAA1950-25G TCIAA1950-5G
5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one ≥98.0% (por HPLC)
5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Fórmula: C₇H₇N₃O
Peso Molecular: 149.1500 g/mol
Número MDL : MFCD00053555
Número CAS: 95-23-8
EINECS: 202-401-8
Encomendar
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %