Print…
Albendazole ≥98.0% (por base de azoto total)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: [5-(Propylthio)benzimidazol-2-yl]carbamic Acid Methyl Ester, Methyl [5-(Propylthio)benzimidazol-2-yl]carbamate
A1943-25G A1943-5G
TCIAA1943-25GEA 81 EUR
TCIAA1943-25G TCIAA1943-5G
Albendazole ≥98.0% (por base de azoto total)
Albendazole
Fórmula: C₁₂H₁₅N₃O₂S
Peso Molecular: 265.33 g/mol
Ponto de Fusão: 210°C
Número MDL : MFCD00083232
Número CAS: 54965-21-8
EINECS: 259-414-7
Merck Index: 14,00210
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %