Print…
4-Amino-5-chloro-2-ethoxybenzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Amino-5-chloro-2-ethoxybenzoic Acid
A1941-25G A1941-5G
TCIAA1941-25GEA 40 EUR
TCIAA1941-25G TCIAA1941-5G
4-Amino-5-chloro-2-ethoxybenzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Amino-5-chloro-2-ethoxybenzoic acid
Fórmula: C₉H₁₀ClNO₃
Número MDL : MFCD03840527
Número CAS: 108282-38-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C