Print…
1-Aminohydantoin hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1902-25G A1902-5G
TCIAA1902-25GEA 137 EUR
TCIAA1902-25G TCIAA1902-5G
1-Aminohydantoin hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-Aminohydantoin hydrochloride
Fórmula: C₃H₅N₃O₂
Ponto de Fusão: 203°C
Número MDL : MFCD02181047
Número CAS: 2827-56-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %