Print…
2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1853-1G A1853-5G
TCIAA1853-1GEA 44 EUR
TCIAA1853-1G TCIAA1853-5G
2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione ≥98.0% (por GC)
2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Fórmula: C₁₀H₁₄O₃
Número MDL : MFCD00467663
Número CAS: 1755-15-3
Encomendar
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C