Print…
1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(4-(4-Hydroxyphenyl)piperazin-1-yl)ethanone, 4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)phenol
A1845-25G A1845-250G
TCIAA1845-25GEA 22 EUR
TCIAA1845-25G TCIAA1845-250G
1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Fórmula: C₁₂H₁₆N₂O₂
Número MDL : MFCD00044905
Número CAS: 67914-60-7
EINECS: 267-744-8
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C