Print…
2-Acetamido-6-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Acetamido-6-nitrobenzoic Acid, 2'-Carboxy-3'-nitroacetanilide, N-Acetyl-6-nitroanthranilic acid, 2-(Acetylamino)-6-nitrobenzoic Acid, N-Acetyl-6-nitroanthranilic Acid
A1841-5G A1841-1G
TCIAA1841-5GEA 124 EUR
TCIAA1841-5G TCIAA1841-1G
2-Acetamido-6-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Acetamido-6-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₉H₈N₂O₅
Peso Molecular: 224.17 g/mol
Número MDL : MFCD08276267
Número CAS: 73721-78-5
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %