Print…
4-(3-Aminopropyl)thiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-(1,1-Dioxothiomorpholino)propylamine
A1804-1G A1804-5G
TCIAA1804-1GEA 62 EUR
TCIAA1804-1G TCIAA1804-5G
4-(3-Aminopropyl)thiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(3-Aminopropyl)thiomorpholine-1,1-dioxide
Fórmula: C₇H₁₆N₂O₂S
Peso Molecular: 192.28 g/mol
Ponto de ebulição: 190°C
Número CAS: 90000-25-2
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %